Descripción
WBP2 Monoclonal antibody apecifically detetects WBP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | WBP2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2B4G7 |
| Concentración | 1000 ug/mL |
| Conjugado | CoraLite 488 |
| Formulación | PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | BC010616 |
| Símbolos de los genes | WBP2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |