Learn More
Brady™ Cadena de advertencia
Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
138.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cadena de advertencia |
---|---|
Material | Polietileno |
Descripción | Cadena de advertencia Brady |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 25 m x 28 mm x 50 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Alternativa decorativa a las cadenas metálicas |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11751076
|
Brady™
278268 |
Blanco |
138.00€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10735715
|
Brady™
278269 |
Rojo/blanco |
138.00€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11771076
|
Brady™
278270 |
Negro/amarillo |
138.00€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11781076
|
Brady™
278271 |
Amarillo |
138.00€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
- Chains are color coded to match Bradylink™ Warning Posts and have a special link design that prevents kinking.
- Note: Bradylink Chains are not intended to support heavy objects and are recommended for indoor use only.
- Package includes chain only (stanchions sold separately).
- The Bradylink™ Warning Post System is non-conductive so it can be safely used in electrically hazardous areas.
Especificaciones
Cadena de advertencia | |
Cadena de advertencia Brady | |
Alternativa decorativa a las cadenas metálicas | |
50 mm | |
25 m | |
1.1 in. |
Polietileno | |
25 m x 28 mm x 50 mm | |
1.97 in. | |
82 ft. | |
1 unidad | |
28 mm |