Learn More
Brady™ Cadena de advertencia
Código de producto. 11771076
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Negro/amarillo
Rojo/blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color unitSize
11771076 Negro/amarillo 1 paquete
11751076 Blanco 1 paquete
10735715 Rojo/blanco 1 paquete
11781076 Amarillo 1 paquete
4 options
Código de producto. 11771076
Marca: Brady™ 278270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
  • Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
  • Chains are color coded to match Bradylink™ Warning Posts and have a special link design that prevents kinking.
  • Note: Bradylink Chains are not intended to support heavy objects and are recommended for indoor use only.
  • Package includes chain only (stanchions sold separately).
  • The Bradylink™ Warning Post System is non-conductive so it can be safely used in electrically hazardous areas.
Especificaciones
Tipo de producto Cadena de advertencia
Alternate Part Number BRADYLINK WARNING CHAIN BLK/YE 25Mx8MM
Color Negro/amarillo
Material Polietileno
Descripción Cadena de advertencia Brady
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 m x 28 mm x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Alternativa decorativa a las cadenas metálicas
Altura (imperial) 1.97 in.
Altura (métrico) 50 mm
Longitud (imperial) 82 ft.
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1.1 in.
Anchura (métrico) 28 mm