Learn More
Brady™ Bradylink™ Cadenas de advertencia
Código de producto. 11751076
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Negro/amarillo
Rojo/blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11751076 Blanco 1 paquete
10735715 Rojo/blanco 1 paquete
11771076 Negro/amarillo 1 paquete
11781076 Amarillo 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11751076 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 278268
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    133.35€ / paquete de 1
    Ahorro 3.65€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hecho de polietileno duradero, Bradylink™ Las cadenas de advertencia son una alternativa decorativa a las cadenas de metal.
  • Hecho de polietileno duradero, Bradylink™ Las cadenas de advertencia son una alternativa decorativa a las cadenas de metal.
  • Las cadenas están codificadas por colores para que coincidan. Bradylink™ Los postes de advertencia tienen un diseño de enlace especial que evita que se doblen.
  • Nota: Bradylink Las cadenas no están diseñadas para soportar objetos pesados y se recomiendan solo para uso en interiores.
  • El paquete incluye solo la cadena (los montantes se venden por separado).
  • El Bradylink™ El sistema de postes de advertencia no es conductor, por lo que puede usarse de forma segura en áreas con peligro eléctrico.
Especificaciones
Tipo de producto Cadena de advertencia
Alternate Part Number CADENA DE ADVERTENCIA BRADYLINK BLANCA 25Mx8MM
Color Blanco
Material Polietileno
Descripción Cadena de advertencia Brady
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 m x 28 mm x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Altura (imperial) 1,97 in
Altura (métrico) 50 mm
Longitud (imperial) 82 ft.
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,1 in
Anchura (métrico) 28 mm