Learn More
Brady™ Vinilo con cinta de marcado resistente de poliéster sobrelaminado
13.77€ - 35.71€
Especificaciones
Material | Vinilo |
---|---|
Acabado | Alto satinado |
Para utilizar con (aplicación) | Marcas de seguridad de obstrucciones, objetos colgantes a baja altura, pilares, pasajes, pasillos y cualquier otra zona u objeto potencialmente peligrosos |
Longitud (métrico) | 16,5 m |
Cantidad de embalaje | 1 rollo |
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11791605
|
Brady™
055290 |
Cinta de marcado duradera: negro/blanco | 16,5 m x 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11711615
|
Brady™
055292 |
Cinta de marcado duradera: negro/blanco | 16,5 m x 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11701615
|
Brady™
055291 |
Cinta de marcado duradera: negro/blanco | 16,5 m x 38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11721615
|
Brady™
055293 |
Cinta de marcado duradera: negro/blanco | 16,5 m x 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11771615
|
Brady™
055300 |
Cinta de marcado duradera: amarillo/negro | 16,5 m x 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11781615
|
Brady™
055301 |
Cinta de marcado duradera: amarillo/negro | 16,5 m x 38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11701625
|
Brady™
055303 |
Cinta de marcado duradera: amarillo/negro | 16,5 m x 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11791615
|
Brady™
055302 |
Cinta de marcado duradera: amarillo/negro | 16,5 m x 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11711625
|
Brady™
055312 |
Cinta de marcado duradera: magenta/amarillo | 16,5 m x 38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11721875
|
Brady™
055313 |
Cinta de marcado duradera: magenta/amarillo | 16,5 m x 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11731875
|
Brady™
055314 |
Cinta de marcado duradera: magenta/amarillo | 16,5 m x 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11731615
|
Brady™
055294 |
Cinta de marcado duradera: rojo/blanco | 16,5 m x 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11741615
|
Brady™
055295 |
Cinta de marcado duradera: rojo/blanco | 16,5 m x 38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11751615
|
Brady™
055296 |
Cinta de marcado duradera: rojo/blanco | 16,5 m x 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11761615
|
Brady™
055297 |
Cinta de marcado duradera: rojo/blanco | 16,5 m x 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Vinilo | |
Marcas de seguridad de obstrucciones, objetos colgantes a baja altura, pilares, pasajes, pasillos y cualquier otra zona u objeto potencialmente peligrosos | |
1 rollo | |
0,037 mm |
Alto satinado | |
16,5 m | |
-40°C a +80°C |