Learn More
Brady™ Vinilo con cinta de marcado resistente de poliéster sobrelaminado
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 16,5 m x 75 mm |
| Acabado | Alto satinado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcas de seguridad de obstrucciones, objetos colgantes a baja altura, pilares, pasajes, pasillos y cualquier otra zona u objeto potencialmente peligrosos |
| Longitud (métrico) | 16,5 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C a +80°C |
| Grosor | 0,037 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Tipo de adhesivo | Adhesivo sensible a la presión a base de caucho |
| Color | Negro, Amarillo |
| Show More |