Learn More
Brady™ Vinilo con cinta de marcado resistente de poliéster sobrelaminado
Código de producto. 11761615
Change view
Click to view available options
Color:
Magenta, Amarillo
Negra, Blanca
Negro, Amarillo
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Dimensiones (L x An):
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 50 mm
16,5 m x 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
11761615 Rojo, Blanca 16,5 m x 75 mm 1 rollo
11791605 Negra, Blanca 16,5 m x 25 mm 1 rollo
11711615 Negra, Blanca 16,5 m x 50 mm 1 rollo
11701615 Negra, Blanca 16,5 m x 38 mm 1 rollo
11721615 Negra, Blanca 16,5 m x 75 mm 1 rollo
11771615 Negro, Amarillo 16,5 m x 25 mm 1 rollo
11781615 Negro, Amarillo 16,5 m x 38 mm 1 rollo
11701625 Negro, Amarillo 16,5 m x 75 mm 1 rollo
11791615 Negro, Amarillo 16,5 m x 50 mm 1 rollo
11711625 Magenta, Amarillo 16,5 m x 38 mm 1 rollo
11721875 Magenta, Amarillo 16,5 m x 50 mm 1 rollo
11731875 Magenta, Amarillo 16,5 m x 75 mm 1 rollo
11731615 Rojo, Blanca 16,5 m x 25 mm 1 rollo
11741615 Rojo, Blanco 16,5 m x 38 mm 1 rollo
11751615 Rojo, Blanca 16,5 m x 50 mm 1 rollo
15 options
Código de producto. 11761615
Marca: Brady™ 055297
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 16,5 m x 75 mm
Acabado Alto satinado
Para utilizar con (aplicación) Marcas de seguridad de obstrucciones, objetos colgantes a baja altura, pilares, pasajes, pasillos y cualquier otra zona u objeto potencialmente peligrosos
Longitud (métrico) 16,5 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +80°C
Grosor 0,037 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión a base de caucho
Color Rojo, Blanca
Material Vinilo
Tipo de producto Durable Marking Tape
Tipo Cinta de marcado