Learn More
Brady™ Vinilo con cinta de marcado resistente de poliéster sobrelaminado
Código de producto. 11751615
Change view
Click to view available options
Color:
Magenta, Amarillo
Negra, Blanca
Negro, Amarillo
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Dimensiones (L x An):
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 50 mm
16,5 m x 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
11751615 Rojo, Blanca 16,5 m x 50 mm 1 rollo
11791605 Negra, Blanca 16,5 m x 25 mm 1 rollo
11711615 Negra, Blanca 16,5 m x 50 mm 1 rollo
11701615 Negra, Blanca 16,5 m x 38 mm 1 rollo
11721615 Negra, Blanca 16,5 m x 75 mm 1 rollo
11771615 Negro, Amarillo 16,5 m x 25 mm 1 rollo
11781615 Negro, Amarillo 16,5 m x 38 mm 1 rollo
11701625 Negro, Amarillo 16,5 m x 75 mm 1 rollo
11791615 Negro, Amarillo 16,5 m x 50 mm 1 rollo
11711625 Magenta, Amarillo 16,5 m x 38 mm 1 rollo
11721875 Magenta, Amarillo 16,5 m x 50 mm 1 rollo
11731875 Magenta, Amarillo 16,5 m x 75 mm 1 rollo
11731615 Rojo, Blanca 16,5 m x 25 mm 1 rollo
11741615 Rojo, Blanco 16,5 m x 38 mm 1 rollo
11761615 Rojo, Blanca 16,5 m x 75 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11751615 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 055296
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 16,5 m x 50 mm
Acabado Alto satinado
Para utilizar con (aplicación) Marcas de seguridad de obstrucciones, objetos colgantes a baja altura, pilares, pasajes, pasillos y cualquier otra zona u objeto potencialmente peligrosos
Longitud (métrico) 16,5 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +80°C
Grosor 0,037 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión a base de caucho
Color Rojo, Blanca
Material Vinilo
Tipo de producto Durable Marking Tape
Tipo Cinta de marcado