Learn More
WTW™ Termorreactor de longitud de onda variable con 4 ajustes de temperatura
Para la desintegración de COD, nitrógeno total y fósforo total
1210.00€ - 2125.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Termorreactor |
---|---|
Hertz | 50/60 Hz |
Tensión | 230/115 V |
Fondo (métrico) | 315 mm |
Altura (métrico) | 185 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10041862
|
WTW™
1P22- |
2 cubetas de 12 reacciones |
1735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10132342
|
WTW™
1P23-1 |
2 cubetas de 12 reacciones en 2 bloques de calentamiento |
2125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10159081
|
WTW™
1P21-1 |
Cubetas de 12 reacciones |
1210.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Termorreactores para la desintegración de COD, nitrógeno total y fósforo total, incluyendo la desintegración breve y autoprogramada de alta temperatura hasta 170 °C. La alta temperatura de reacción durante un periodo de tiempo definido asegura una degradación completa de la muestra. Las temperaturas y los tiempos de degradación necesarios para los parámetros estándar se almacenan en cada termorreactor WTW. Además, hay diferentes opciones de autoprogramación y números de cubeta disponibles.
Especificaciones
Termorreactor | |
230/115 V | |
185 mm |
50/60 Hz | |
315 mm | |
256 mm |