Learn More
WTW™ Termorreactor de longitud de onda variable con 4 ajustes de temperatura
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10041862
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
2 cubetas de 12 reacciones
2 cubetas de 12 reacciones en 2 bloques de calentamiento
Cubetas de 12 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
10041862 2 cubetas de 12 reacciones 1 PCS
10132342 2 cubetas de 12 reacciones en 2 bloques de calentamiento 1 PCS
10159081 Cubetas de 12 reacciones 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041862 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 1P22
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la desintegración de COD, nitrógeno total y fósforo total
  • Ocho programas estándar fijos para un funcionamiento sencillo
  • Ocho programas definidos por el usuario de 25-170 °C con digestión a alta temperatura
  • AQA/IQC con sensor de temperatura externo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Termorreactor
Hertz 50/60 Hz
Tensión 230/115 V
Vataje 560 W
Fondo (métrico) 315 mm
Requisitos eléctricos 115/230 V ± 15 %, 50/60 Hz, 560 W
Para utilizar con (aplicación) Tareas rutinarias y especializadas en aguas residuales y laboratorios
Altura (métrico) 185 mm
Admite 2 cubetas de 12 reacciones
Anchura (métrico) 256 mm