Learn More
WTW™ Termorreactor de longitud de onda variable con 4 ajustes de temperatura
Description
Termorreactores para la desintegración de COD, nitrógeno total y fósforo total, incluyendo la desintegración breve y autoprogramada de alta temperatura hasta 170 °C. La alta temperatura de reacción durante un periodo de tiempo definido asegura una degradación completa de la muestra. Las temperaturas y los tiempos de degradación necesarios para los parámetros estándar se almacenan en cada termorreactor WTW. Además, hay diferentes opciones de autoprogramación y números de cubeta disponibles.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Termorreactor |
| Tensión | 230/115 V |
| Vataje | 280 W |
| Fondo (métrico) | 315 mm |
| Requisitos eléctricos | 115/230 V ± 15 %, 50/60 Hz, 280 W |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones rutinarias, aguas residuales |
| Altura (métrico) | 185 mm |
| Admite | Cubetas de 12 reacciones |
| Anchura (métrico) | 256 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |