Learn More
UVP Cabinas de visualización Mini Chromato-Vue™
Proporciona un entorno de cuarto oscuro compacto para la visualización de los materiales. Las cabinas de visualización UVP™ Mini Chromato-Vue™ incluyen un filtro para control de contraste que absorbe la energía UV para proteger los ojos.
297.00€ - 337.00€
Especificaciones
Fondo (métrico) | 229mm |
---|---|
Altura (métrico) | 305mm |
Anchura (métrico) | 267mm |
Para utilizar con (aplicación) | para la visualización de materiales |
Produktcode | Marke | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Modelo | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Modelo | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11778201
|
UVP
95-0072-01 |
Minicabina de visualización | Lámparas portátiles/compactas | C-10 |
297.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12813838
|
UVP
95-0072-02 |
Cabina de observación portátil | Lámparas recargables | C-10P |
337.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12893828
|
UVP
95-0072-08 |
Minicabina de visualización | Lámparas EL de 4 W | C-10E4 |
325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Cada cabina se ha diseñado para utilizarse con determinados modelos de lámpara UVP, que encajan a la perfección en la parte superior de la cabina
- Las minicabinas de visualización se han construido con una base de metal y parte superior de plástico
- El panel inferior de la cabina es extraíble
- Un filtro de control de contraste absorbe la energía UV para proteger los ojos
- El visor de caucho suave proporciona un área de visualización cómoda con el espacio adecuado para las gafas
- La cortina de acceso ligera (n.º de cat. UVP72-0001-01) bloquea la luz externa del interior de la cabina
C-10P: Acepta lámparas recargables
C-10: Para su uso con lámparas UV de mano y compactas
C-10E4: Diseñada para su uso con lámparas de la serie EL de 4 vatios
C-10E6: Diseñada para su uso con lámparas de la serie EL de 6 vatios
C-15G: Combina la cabina C-10 con la lámpara portátil de onda corta/onda larga multibanda UVGL-58 para proporcionar un sistema de iluminación independiente
Aplicaciones:
Mineralogía, fluorescencia de laboratorio, esterilización, investigación de campo
Spezifikation
229mm | |
305mm | |
267mm | |
para la visualización de materiales |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.