Learn More
UVP Cabinas de visualización Mini Chromato-Vue™
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de observación portátil
Minicabina de visualización
Para utilizar con (equipo):
Lámparas EL de 4 W
Lámparas portátiles/compactas
Lámparas recargables
Modelo:
C-10
C-10E4
C-10P
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Cada cabina está diseñada para utilizarse con modelos de lámpara UVP concretos, que encajan perfectamente en la parte superior del armario
- Las minicabinas están construidas con una base de metal y una parte superior de plástico
- El panel inferior de la cabina es extraíble
- Un filtro de control de contraste absorbe la energía UV para proteger los ojos
- El visor de caucho suave proporciona un área de visualización cómoda con el espacio para gafas
- La cortina de acceso ligera (n.º de cat. UVP72-0001-01) bloquea la luz externa del interior de la cabina
C-10P: Aloja lámparas recargables
C-10: Para su uso con lámparas UV portátiles y compactas
C-10E4: Diseñado para su uso con las lámparas de 4 W de la serie EL
C-10E6: Diseñado para su uso con las lámparas de 6 W de la serie EL
C-15G: Combina la cabina C-10 con la lámpara portátil de onda corta/onda larga de banda múltiple UVGL-58 para proporcionar un sistema de iluminación autónomo
Aplicaciones:
Mineralogía, fluorescencia de laboratorio, esterilización, investigación de campo
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 229mm |
| Para utilizar con (equipo) | Lámparas recargables |
| Altura (métrico) | 305mm |
| Anchura (métrico) | 267mm |
| Modelo | C-10P |
| Para utilizar con (aplicación) | para la visualización de materiales |
| Tipo de producto | Cabina de observación portátil |