Learn More
UVP Cabinas de visualización Mini Chromato-Vue™
Código de producto. 11778201
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de observación portátil
Minicabina de visualización
Para utilizar con (equipo):
Lámparas EL de 4 W
Lámparas portátiles/compactas
Lámparas recargables
Modelo:
C-10
C-10E4
C-10P
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11778201
Marca: UVP 95007201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un entorno de cuarto oscuro compacto para la visualización de los materiales. Las cabinas de visualización UVP™ Mini Chromato-Vue™ incluyen un filtro para control de contraste que absorbe la energía UV para proteger los ojos.
  • Cada cabina está diseñada para utilizarse con modelos de lámpara UVP concretos, que encajan perfectamente en la parte superior del armario
  • Las minicabinas están construidas con una base de metal y una parte superior de plástico
  • El panel inferior de la cabina es extraíble
  • Un filtro de control de contraste absorbe la energía UV para proteger los ojos
  • El visor de caucho suave proporciona un área de visualización cómoda con el espacio para gafas
  • La cortina de acceso ligera (n.º de cat. UVP72-0001-01) bloquea la luz externa del interior de la cabina
C-10P: Aloja lámparas recargables
C-10: Para su uso con lámparas UV portátiles y compactas
C-10E4: Diseñado para su uso con las lámparas de 4 W de la serie EL
C-10E6: Diseñado para su uso con las lámparas de 6 W de la serie EL
C-15G: Combina la cabina C-10 con la lámpara portátil de onda corta/onda larga de banda múltiple UVGL-58 para proporcionar un sistema de iluminación autónomo
Aplicaciones:
Mineralogía, fluorescencia de laboratorio, esterilización, investigación de campo
Especificaciones
Fondo (métrico) 229mm
Para utilizar con (equipo) Lámparas portátiles/compactas
Altura (métrico) 305mm
Anchura (métrico) 267mm
Modelo C-10
Para utilizar con (aplicación) para la visualización de materiales
Tipo de producto Minicabina de visualización