Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa M de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
2175.00€ - 2765.00€
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
View More Specs
Products 13
Product Code Brand Capacidad (imperial) Dimensiones (L x An) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacidad (imperial) Dimensiones (L x An) Price Quantity & Availability  
17757857
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A 09-512D
180 oz 9,5 x 12 in
2455.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17747897
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0428D
84 oz 28 x 4 in
2455.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17767917
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0636D
180 oz 36 x 6 in
2660.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17737927
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0713D
88 oz 13 x 7 in
2175.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17787927
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0812D
84 oz 12 x 8 in
2405.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17797927
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0815D
105 oz 15 x 8 in
2435.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17727937
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0822D
154 oz 22 x 8 in
2735.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17767937
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1012D
108 oz 12 x 10 in
2500.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17797937
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1018D
162 oz 18 x 10 in
2525.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17717947
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1020D
180 oz 20 x 10 in
2615.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17787957
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1212D
132 oz 12 x 12 in
2715.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17707967
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1214D
154 oz 14 x 12 in
2760.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
17737967
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1216D
176 oz 16 x 12 in
2765.00€
paquete de 250
Only null left
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Specifications
Esterilizable en autoclave
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
Autoclave Bag
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Keystone Cleanroom Products Bolsa M de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.