Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa M de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17717947 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9,5 x 12 in
12 x 8 in
13 x 7 in
15 x 8 in
22 x 8 in
28 x 4 in
36 x 6 in
12 x 10 in
12 x 12 in
14 x 12 in
16 x 12 in
18 x 10 in
20 x 10 in
Capacidad (imperial):
84 oz
88 oz
105 oz
108 oz
132 oz
154 oz
162 oz
176 oz
180 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) unitSize
17717947 20 x 10 in 180 oz paquete de 250
17757857 9,5 x 12 in 180 oz paquete de 250
17747897 28 x 4 in 84 oz paquete de 250
17767917 36 x 6 in 180 oz paquete de 250
17737927 13 x 7 in 88 oz paquete de 250
17787927 12 x 8 in 84 oz paquete de 250
17797927 15 x 8 in 105 oz paquete de 250
17727937 22 x 8 in 154 oz paquete de 250
17767937 12 x 10 in 108 oz paquete de 250
17797937 18 x 10 in 162 oz paquete de 250
17787957 12 x 12 in 132 oz paquete de 250
17707967 14 x 12 in 154 oz paquete de 250
17737967 16 x 12 in 176 oz paquete de 250
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17717947
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A1020D
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 180 oz
Capacidad (métrico) 5,32 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 20 x 10 in
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 50,8 cm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 25,4 cm
Tipo de producto Autoclave Bag