Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa M de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A1212D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17787957
  • 2715.00€ / paquete de 250
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
3,9 L
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
12 in
12 in
Autoclave Bag
132 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
12 x 12 in
30,5 cm
30,5 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Bolsa M de autoclave con cierre con cordón Tyvek™ > Tamaño: 12 x 12 pulgadas; Capacidad: 132 oz