Learn More
Macherey-Nagel™ Type N8 Clear Crimp Neck Vials
Store material in glass micro-vials with crimp necks and closures. Type N8 Clear Crimp Neck Vials come in a variety of shapes.
13.50€ - 26.70€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Estilo de cuello | Para capsular |
N.° por paquete | 100 |
Tipo de empaquetado | 100/Paq. |
Cantidad | 100/Paq. |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10496342
|
Macherey-Nagel™
70282 |
0,3 ml | Redondo |
20.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10052711
|
Macherey-Nagel™
70286 |
0,2 ml | Cónicos |
23.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10546912
|
Macherey-Nagel™
70251 |
0,8 ml | Flat |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10669361
|
Macherey-Nagel™
70212 |
0.6 mL | Conical |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Micro-vials with 8 mm crimp neck
- 0.2–1.2 mL usable volume
- Adapter required for use in an autosampler
- Available with flat, round or conical bottom, made of clear glass
Especificaciones
Transparente | |
100 | |
100/Paq. |
Para capsular | |
100/Paq. |