Learn More
Macherey-Nagel™ Type N8 Clear Crimp Neck Vials
Store material in glass micro-vials with crimp necks and closures. Type N8 Clear Crimp Neck Vials come in a variety of shapes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 70282
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10496342
  • 20.50€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Microviales con cuello para encapsular de 8 mm
  • Volumen utilizable de 0,2–1,2 ml
  • Es necesario un adaptador para su uso en un muestreador automático
  • Disponibles con fondo plano, redondo o cónico, de vidrio transparente
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
0,3 ml
100
Redondo
100/Paq.
5,5 mm
Para capsular
100/Paq.
31,5 mm