Learn More
Macherey-Nagel™ Type N8 Clear Crimp Neck Vials
Store material in glass micro-vials with crimp necks and closures. Type N8 Clear Crimp Neck Vials come in a variety of shapes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 70212
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10669361
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Micro-vials with 8 mm crimp neck
  • 0.2–1.2 mL usable volume
  • Adapter required for use in an autosampler
  • Available with flat, round or conical bottom, made of clear glass
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
0.6 mL
100
Conical
100 Pk.
7 mm
Crimp
100 Pack
40 mm