Learn More
Macherey-Nagel™ Type N8 Clear Crimp Neck Vials
Store material in glass micro-vials with crimp necks and closures. Type N8 Clear Crimp Neck Vials come in a variety of shapes.
Marca: Macherey-Nagel™ 70251
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Microviales con cuello para encapsular de 8 mm
- Volumen utilizable de 0,2–1,2 ml
- Es necesario un adaptador para su uso en un muestreador automático
- Disponibles con fondo plano, redondo o cónico, de vidrio transparente
Especificaciones
Transparente | |
0,8 ml | |
100 | |
Flat | |
100/Paq. |
8,2 mm | |
Para capsular | |
100/Paq. | |
30 mm |