Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Triton™ X-100 Surfact-Amps™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 es un detergente Triton X-100 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Triton X-100 Surfact-Amps es un detergente Triton X-100 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Triton™ X-100 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Triton X-100 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular u otras soluciones destinadas a extraer y solubilizar proteínas.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantizan su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
Triton X-100: un detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
- Peso molecular: 647
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: 140
- Peso molecular por micela: 90.000
- Concentración micelar crítica (CMC): 0,24 mM (0,0155 %, p/v)
- Punto de opacidad: 64 °C
- Dializable: No
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Detergente |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 20 °C y 25 °C. |
Formulario | Líquido |
Línea de productos | Surfact-Amps™, Triton™ |
Tipo de reactivo | Solución de detergente |
Cantidad | 50 mL |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
ZK401379 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 85111 |
ZJ388251 | Certificado de análisis | 30/10/2024 | 85111 |
ZG387445 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 85111 |
ZF387444 | Certificado de análisis | 18/06/2024 | 85111 |
ZD387443 | Certificado de análisis | 18/04/2024 | 85111 |
Seguridad y manipulación
- Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution, 50 mL.
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Octylphenol ethoxylate