Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Triton™ X-100 Surfact-Amps™
Código de producto. 13454259 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 ml
6 x 10 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13454259 250 ml 250 ml
13444259 50 mL 50 ml
11891445 6 x 10 mL paquete de 6
11358311 1 l 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13454259 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 85112
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 es un detergente Triton X-100 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Triton X-100 Surfact-Amps es un detergente Triton X-100 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Triton™ X-100 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Triton X-100 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular u otras soluciones destinadas a extraer y solubilizar proteínas.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantizan su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
  • Triton X-100: un detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
  • Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
  • Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
  • Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
  • Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 647
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: 140
  • Peso molecular por micela: 90.000
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,24 mM (0,0155 %, p/v)
  • Punto de opacidad: 64 °C
  • Dializable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 20 °C y 25 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Surfact-Amps, Triton
Tipo de reactivo Solución de detergente
Cantidad 250 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy