Learn More
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,2, Thermo Scientific™
47.65€ - 74.65€
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H11NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 121.136 |
Número MDL | MFCD00004679 |
Clave InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nombre IUPAC | 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
6503 | |
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
Especificaciones
TRIS buffer soln. | |
Solución de tampón de 0,5 M | |
Líquida | |
MFCD00004679 | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 |
77-86-1 | |
8.2 | |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol | |
6503 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes