Learn More
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,2, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15435249 500 mL 500 ml
15445249 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15435249
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62944.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.2
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL