missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,2, Thermo Scientific™

Código de producto. 15445249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15445249 1 L 1 litro
15435249 500 mL 500 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15445249

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62944.K2

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.2
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.