Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de aguja fija de GT para muestreador automático TriPlus RSH
Código de producto. p-7139600 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
100 μl
250 μl
1 mL
Calibre de aguja:
22 G
23 G
26s G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13426886
Marca: Thermo Scientific™ 365K2811
Las jeringas de aguja fija GT para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (aguja), Acero inoxidable (émbolo)
Descripción Dilución de muestras
Calibre de aguja 22 G
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija
Volumen (métrico) 1 mL
Línea de productos TriPlus
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja LC
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH
Tipo de conexión Fijo