Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de aguja fija de GT para muestreador automático TriPlus RSH
Código de producto. 13436876 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
100 μl
250 μl
1 mL
Calibre de aguja:
22 G
23 G
26s G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13436876
Marca: Thermo Scientific™ 365I2351
Las jeringas de aguja fija GT para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (aguja), Acero inoxidable (émbolo)
Descripción 250 µL FN GT, calibre 23, 57 mm
Calibre de aguja 23 G
Longitud (métrico) 57 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreadores automáticos GC
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 250 μl
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Orificio lateral
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH
Tipo de conexión Fijo
Esterilidad Estéril
PTFE Tipped Plunger Sí