Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de aguja fija de GT para muestreador automático TriPlus RSH
Código de producto. 12816036 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
100 μl
250 μl
1 mL
Calibre de aguja:
22 G
23 G
26s G
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Tamaño de la unidad
12816036 10 μl 26s G cada uno
13426886 1 mL 22 G cada uno
12876036 100 μl 26s G cada uno
13436876 250 μl 23 G cada uno
13456866 100 μl 23 G cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12816036 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365D0331
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las jeringas de aguja fija GT para muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus RSH son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (aguja), Acero inoxidable (émbolo)
Descripción Split y PTV
Calibre de aguja 26s G
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija
Volumen (métrico) 10 μl
Línea de productos TriPlus
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH y muestreador automático TriPlus 100LS
Tipo de conexión Fijo