Learn More
Solución de tributilborano, 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
122.00€ - 887.00€
CAS 122-56-5, 109-99-9
Fórmula molecular C12H27B
Peso molecular (g/mol) 182.16
Número MDL MFCD00009423
Clave InChI CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
Nombre IUPAC tributilborano
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10731345
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
177101000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
122.00€
100 ml
10317980
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
177108000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
887.00€
800 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. Highly flammable liquid and vapor. May form explosive peroxides. Catches fire spontaneously if exposed to air. May cause respiratory irritation. Suspected of causing cancer. May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Handle under inert gas. Protect from moisture. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-554-6
missing translation for 'rtecsNumber' : ED1850000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución de tributilborano, 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals