Learn More
Solución de tributilborano, 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731345 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731345 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10317980 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10731345 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177101000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-56-5 , 109-99-9
Fórmula molecular C12H27B
Peso molecular (g/mol) 182.16
Número MDL MFCD00009423
Clave InChI CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
Nombre IUPAC tributilborano
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylborane
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 1M Solution in Tetrahydrofuran
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3B
Concentración 0.94 to 1.06M
Fieser 10,410
Densidad 0.8470g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.16
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.847
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −20°C
Forma física Solución