Learn More
Solución de tributilborano, 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Tributylborane |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Nombre de nota | 1M Solution in Tetrahydrofuran |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]3B |
| Concentración | 0.94 to 1.06M |
| Fieser | 10,410 |
| Densidad | 0.8470g/mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.16 |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Gravedad específica | 0.847 |
| Mehr anzeigen |