Learn More
Triamcinolone acetonide, MedChemExpress
MedChemExpress Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
91.80€ - 276.75€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triamcinolone acetonide |
---|---|
CAS | 76-25-5 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C24H31FO6 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16472249
![]() |
Medchem Express
HY-B0636 |
1 g |
91.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16481028
![]() |
Medchem Express
HY-B0636 |
5 g |
276.75€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.Especificaciones
Triamcinolone acetonide | |
Blanco | |
C24H31FO6 | |
OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@H](C3)O)([C@@]5(C(CC4)=CC(C=C5)=O)C)F)([H])C[C@@]1([H])OC(C)(O2)C)C)=O | |
434.5 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
76-25-5 | |
Research | |
DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic) | |
434.5 | |
99.4% | |
Solid |
Seguridad y manipulación
H360
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.