Learn More
Triamcinolone acetonide, MedChemExpress
Código de producto. 16481028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481028 5 g 5 g
16472249 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0636
MedChemExpress Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone acetonide
CAS 76-25-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31FO6
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@H](C3)O)([C@@]5(C(CC4)=CC(C=C5)=O)C)F)([H])C[C@@]1([H])OC(C)(O2)C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 434.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.5
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation