Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-V1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 son columnas de polaridad media y películas gruesas.
- Fase de polaridad media, 6 % de cianopropilfenil polisiloxano
- Películas gruesas para el análisis de analitos volátiles
- Sangrado bajo adecuado para la detección por MS
- Similares a: DB-624, BPX volátiles, Rtx volátiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recomendada para:
- Compuestos orgánicos volátiles
- Alcoholes
- EPA 502.2, 608 y 624
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura máxima | 280/300 °C |
Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
Línea de productos | TRACE |
Fase estacionaria | Trace™ TR-V1 |
Tipo USP | G43 |
Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, GC/MS para alcoholes, GC/MS para EPA 502.2, 608 y 624 |
Grosor de película | 1,8 μm |
Longitud (métrico) | 60 m |
Polaridad | Polaridad media |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.