Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
Marca: Thermo Scientific™ 26080-3410
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
- Fase estacionaria patentada
- Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
- Especialmente adecuadas para el método 8260B de la EPA de EE. UU.
- Similar a Rtx-VMS
Recomendada para:
- Contaminantes orgánicos volátiles
Especificaciones
260°C | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
1,8 μm | |
No polar |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
GC/MS para contaminantes orgánicos volátiles, GC/MS para los compuestos del método 8260B de la EPA de EE. UU. | |
60 m |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.