Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1MS
Utilice esta columna no polar de bajo sangrado para análisis medioambientales de GC/MS que requieran una alta temperatura y una fase inerte.
Marca:  Thermo Scientific™ 260B155P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10551505
  • 1390.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
340/360 °C
0,32 mm
Trace™ TR-1 MS
GC/MS para compuestos clorados y nitroaromáticos, Análisis medioambientales de GC/MS
60 m
60 m x 0,32 mm x 0,25 µm
0,32 mm
TRACE
G1, G2, G38
0,25 μm
No polar
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1MS > 60m x 0,32mm x 0,25 μm