Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-XLBMS
Product Code. 11521144 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
15m
20 m
30 m
30m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.50μm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
11521144 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
11531134 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
11541134 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
11551134 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
11561134 30 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
11571134 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11581134 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
11591134 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11501144 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
11511144 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11531144 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
11541144 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
11551144 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
11561144 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
11571144 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
11581144 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
11591144 15m 0,53 mm 1.50μm cada uno
11501154 30m 0,53 mm 1.50μm cada uno
11511154 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
19 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11521144
Brand: Thermo Scientific™ 260791550
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS ofrecen baja polaridad y bajo nivel de sangrado óptimas para una amplia gama de aplicaciones.
Elija estas columnas que ofrecen una columna de baja polaridad y bajo sangrado, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
  • Fase estacionaria patentada
  • Selectividad única
  • Similar a DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recomendada para:
  • Pesticidas
  • Congéneres de PCB
  • PAH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Temperatura máxima 340/360 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-XLBMS
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para PAH, GC/MS para mezclas de Aroclor
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Polaridad Polaridad baja
Descripción 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.