Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para métodos EPA concretos
Lleve a cabo metodologías específicas de la EPA con confianza y un rendimiento insuperable.
479.00€ - 851.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10564685
|
Thermo Scientific™
260P123P |
12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | Trace™ TR-8095 |
479.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10239664
|
Thermo Scientific™
26RF142P |
30m | 0.25mm | 0,25 μm | Trace TR-527 | |||||||
10107864
|
Thermo Scientific™
26RF223P |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | Trace™ TR-8270 |
851.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10209744
|
Thermo Scientific™
26RF296P |
30m | 0.25mm | 1 μm | Trace™ TR-8270 | |||||||
10187614
|
Thermo Scientific™
26RV495P |
20 m | 0,18 mm | 1 μm | Trace™ TR-524 |
728.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10407344
|
Thermo Scientific™
26RX142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | Trace™ TR-525 |
830.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Lleve a cabo metodologías específicas de la EPA con confianza y un rendimiento insuperable con las columnas capilares de GC Thermo Scientific™ TRACE™ para métodos específicos de la EPA. Estas columnas de bajo sangrado y temperatura estable se han diseñado, fabricado y probado para proporcionar resultados fiables y uniformes entre ciclos y entre lotes.
Columnas diseñadas específicamente para los métodos de prueba de la EPA de EE. UU.:- TRACE TR-524 y TRACE TR-525: Métodos de prueba 524 o 525 de agua potable de la EPA de EE. UU.
- TRACE TR-527: Método de prueba 527 de agua potable de la EPA de EE. UU., que incluye el rendimiento robusto y de bajo sangrado necesario para el análisis de pesticidas y retardantes de llama
- TRACE TR-8270: Método de prueba 8270 de residuos sólidos de la EPA de EE. UU.
- TRACE TR-8095: Método 8095 de la EPA de EE. UU. para pruebas de explosivos, con la temperatura alta máxima y actividad en la superficie baja
- Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
- Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Pesticidas
- Retardantes de llama bromados
- Explosivos
Especificaciones
G43 | |
280/300 °C |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.