Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para métodos EPA concretos
Lleve a cabo metodologías específicas de la EPA con confianza y un rendimiento insuperable.
Marca:  Thermo Scientific™ 26RV495P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10187614
  • 728.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Descripción
Lleve a cabo metodologías específicas de la EPA con confianza y un rendimiento insuperable con las columnas capilares de GC Thermo Scientific™ TRACE™ para métodos específicos de la EPA. Estas columnas de bajo sangrado y temperatura estable se han diseñado, fabricado y probado para proporcionar resultados fiables y uniformes entre ciclos y entre lotes.
Columnas diseñadas específicamente para los métodos de prueba de la EPA de EE. UU.:
  • TRACE TR-524 y TRACE TR-525: Métodos de prueba 524 o 525 de agua potable de la EPA de EE. UU.
  • TRACE TR-527: Método de prueba 527 de agua potable de la EPA de EE. UU., que incluye el rendimiento robusto y de bajo sangrado necesario para el análisis de pesticidas y retardantes de llama
  • TRACE TR-8270: Método de prueba 8270 de residuos sólidos de la EPA de EE. UU.
  • TRACE TR-8095: Método 8095 de la EPA de EE. UU. para pruebas de explosivos, con la temperatura alta máxima y actividad en la superficie baja
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
Aplicaciones:
  • Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
  • Pesticidas
  • Retardantes de llama bromados
  • Explosivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
280/300 °C
0,18 mm
Trace™ TR-524
GC/MS para métodos EPA, GC/MS para compuestos orgánicos volátiles (VOC), GC/MS para pirorretardantes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para explosivos
20 m
0,18 mm
TRACE
G43
1 μm
20 m x 0,18 mm x 1 µm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para métodos EPA concretos > 20m x 0,18mm x 1 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.