Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para métodos EPA concretos
Código de producto. 10564685 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
20 m
30 m
30m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0.25mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Fase estacionaria:
Trace TR-527
Trace™ TR-524
Trace™ TR-525
Trace™ TR-8095
Trace™ TR-8270
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10564685
Marca: Thermo Scientific™ 260P123P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo metodologías específicas de la EPA con confianza y un rendimiento insuperable.
Lleve a cabo metodologías específicas de la EPA con confianza y un rendimiento insuperable con las columnas capilares de GC Thermo Scientific™ TRACE™ para métodos específicos de la EPA. Estas columnas de bajo sangrado y temperatura estable se han diseñado, fabricado y probado para proporcionar resultados fiables y uniformes entre ciclos y entre lotes.
Columnas diseñadas específicamente para los métodos de prueba de la EPA de EE. UU.:
  • TRACE TR-524 y TRACE TR-525: Métodos de prueba 524 o 525 de agua potable de la EPA de EE. UU.
  • TRACE TR-527: Método de prueba 527 de agua potable de la EPA de EE. UU., que incluye el rendimiento robusto y de bajo sangrado necesario para el análisis de pesticidas y retardantes de llama
  • TRACE TR-8270: Método de prueba 8270 de residuos sólidos de la EPA de EE. UU.
  • TRACE TR-8095: Método 8095 de la EPA de EE. UU. para pruebas de explosivos, con la temperatura alta máxima y actividad en la superficie baja
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
Aplicaciones:
  • Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
  • Pesticidas
  • Retardantes de llama bromados
  • Explosivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 280/300 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-8095
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para métodos EPA, GC/MS para compuestos orgánicos volátiles (VOC), GC/MS para pirorretardantes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para explosivos
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 12 m
Descripción 12 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.