Learn More
TRA-1-60 (Podocalyxin) Mouse, anti-Human, PE, Clone: TRA-1-60R, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
274.05€ - 450.90€
Especificaciones
Antígeno | TRA-1-60 (Podocalyxin) |
---|---|
Clon | TRA-1-60R |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17168801
![]() |
Stemcell Technologies
60064PE.1 |
25 Tests |
274.05€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17158801
![]() |
Stemcell Technologies
60064PE |
100 Tests |
450.90€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The TRA‐1‐60R antibody reacts with TRA-1-60 (Podocalyxin), a > 200 kDa pluripotent stem cell-specific protein expressed on the surface of undifferentiated human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells, embryonal carcinoma (EC) cells and embryonic germ (EG) cells, as well as rhesus monkey ES cell lines
- The epitope contains sialic acid and is associated with a large-molecular-mass transmembrane protein named podocalyxin
- Though sialylated, the epitope recognized by the TRA‐1‐60R antibody is resistant to treatment with neuraminidase
- This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in TeSR™-E8™ (Catalog #05940), mTeSR™1 (Catalog #85850), and TeSR™2 (Catalog #05860)
Especificaciones
TRA-1-60 (Podocalyxin) | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
PE | |
Rhesus Monkey, Human, Rabbit | |
Primary |
TRA-1-60R | |
Monoclonal | |
Mouse | |
IgM κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
TRA-1-60 (Podocalyxin) Mouse, anti-Human, PE, Clone: TRA-1-60R, STEMCELL Technologies