Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
232.00€ - 305.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material PMP
Incluye Tapón de rosca
Estilo de cuello GL18
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10033111
Ver documentos
Kartell™
0249000
50 ml
305.00€
paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
10600742
Ver documentos
Kartell™
0249200
250 ml
232.00€
paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No meniscus so final readings are easy
  • Calibrated gravimetrically at 20°C
  • Thick walls eliminate distortion
  • Thin necks make final measurement precise
  • Autoclavable to 170°C
  • Chemically cleaner than glass and chemically non-absorbant
  • No wetting
  • Screw cap included
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Tapón de rosca
Autoclavable
PMP
GL18
Tapón de rosca
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap