Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap
Código de producto. 10033111
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10033111 50 ml paquete de 20
10600742 250 ml paquete de 10
2 options
Código de producto. 10033111
Marca: Kartell™ 0249000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
  • No crean meniscos, por lo que las lecturas finales resultan sencillas
  • Calibrado gravimétricamente a 20 °C
  • Las paredes gruesas eliminan la distorsión
  • Los cuellos delgados hacen que la medición final sea precisa
  • Esterilizable en autoclave hasta + 170 °C
  • Químicamente más limpios que el vidrio y químicamente no absorbentes
  • No humidificante
  • Tapón de rosca incluido
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PMP
Altura (métrico) 143 mm
Incluye Tapón de rosca
Estilo de cuello GL18
Tolerancia ±1 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 46 mm