Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
Marca: Kartell™ 0249200
220.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No crean meniscos, por lo que las lecturas finales resultan sencillas
- Calibrado gravimétricamente a 20 °C
- Las paredes gruesas eliminan la distorsión
- Los cuellos delgados hacen que la medición final sea precisa
- Esterilizable en autoclave hasta + 170 °C
- Químicamente más limpios que el vidrio y químicamente no absorbentes
- No humidificante
- Tapón de rosca incluido
Especificaciones
Transparente | |
PMP | |
Tapón de rosca | |
±2 ml | |
Tapón de rosca |
250 ml | |
225 mm | |
GL18 | |
Autoclavable | |
82 mm |
Título del producto
Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Screw Cap > Capacidad, Métrico: 250mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido