Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de timol, indicador
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
42.15€ - 353.00€
CAS | 76-61-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C27H30O5S |
Peso molecular (g/mol) | 466.592 |
Número MDL | MFCD00005869 |
Clave InChI | PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | TB, Thymolsulfonephthalein |
PubChem CID | 65565 |
Nombre IUPAC | 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10474015
|
Thermo Scientific Chemicals
151450050 |
5 g | Frasco de vidrio |
42.15€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10397510
|
Thermo Scientific Chemicals
151450250 |
25 g | Frasco de vidrio |
122.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10574074
|
Thermo Scientific Chemicals
151451000 |
100 g | Frasco de vidrio |
353.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificadores de productos químicos
76-61-9 | |
466.592 | |
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N | |
65565 | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
C27H30O5S | |
MFCD00005869 | |
TB, Thymolsulfonephthalein | |
4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol |
Especificaciones
Thymol Blue | |
76-61-9 | |
MFCD00005869 | |
TB, Thymolsulfonephthalein | |
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O | |
466.592 | |
466.58 | |
700 min. (596nm, in 0.01N NaOH) | |
Marrón a verde |
221.0°C | |
C27H30O5S | |
15, 9555 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol | |
Auténtico | |
4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol | |
65565 | |
Pure | |
Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue) | |
Polvo cristalino fino |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-973-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XP2575000.
missing translation for 'tsca' : TSCA