Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de timol, indicador
Código de producto. 10574074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10574074 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10474015 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397510 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10574074
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151451000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-61-9
Fórmula molecular C27H30O5S
Peso molecular (g/mol) 466.592
Número MDL MFCD00005869
Clave InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol Blue
Punto de fusión 221.0°C
Índice Merck 15, 9555
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.58
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH)
Intervalo de transición visual Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)
Color Marrón a verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino fino