Indicador
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymol Blue |
| Punto de fusión | 221.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Extinción específica | 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH) |
| Intervalo de transición visual | Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue) |
| Índice Merck | 15, 9555 |
| Color | Marrón a verde |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol |
| Cantidad | 5 g |
| Mostrar más |