Descripción
Historically immunohistochemistry (IHC) staining with mouse antibodies on mouse tissue has been a challenge. The results were compromised by high levels of undesirable background or weak signal from interactions between the detection system and mouse tissues. The Epredia UltraVision Quanto Mouse on Mouse HRP Detection System eliminates these challenges, ensuring laboratories can produce optimal results routinely.
UltraVision Quanto Makes Optimal Results Routine by providing:
- Strong Staining
- Reduced Mouse on Mouse Background
- Simple Biotin Free Polymer Procedure
- For use with a DAB or other HRP Chromogen; For optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL)
Seguridad y manipulación
- ULTRAVISION QUANTO MOUSE ON MOUSE HRP 15ML
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P391-Recoger el vertido.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone