Learn More
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP
Código de producto. 15270715 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
15 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15270715 15 ml 15 ML
15200725 125 mL 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15270715 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TL015QHDM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Polímero de HRP diseñado para detectar anticuerpos de ratón en tejido de ratón, maximizando la señal y minimizando el fondo.
La tinción inmunohistoquímica (IHQ) con anticuerpos de ratón en tejido de ratón siempre ha implicado dificultades. Los resultados se veían afectados por altos niveles de señales de fondo o señales débiles no deseadas procedentes de las interacciones entre el sistema de detección y los tejidos de ratón. El sistema de detección Epredia UltraVision Quanto Mouse on Mouse HRP elimina estos retos y garantiza que los laboratorios puedan generar resultados óptimos de forma sistemática.
UltraVision Quanto obtiene resultados óptimos sistemáticamente mediante:
  • Tinción intensa
  • Reducción de las señales de fondo de ratón sobre ratón
  • Procedimiento sencillo de polímero sin biotina
  • Para su uso con DAB u otro cromógeno HRP; para obtener resultados óptimos, utilice DAB Quanto TA-125-QHDX (125 ml) o TA-060-QHDX (60 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 15 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ULTRAVISION QUANTO MOUSE ON MOUSE HRP 15ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone